Key Documents
857505P
Avanti
a15:0-i15:0 PC
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
1-(12S-methylmyristoyl)-2-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H76NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
705.99
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1x10 mg (857505P-10MG)
pkg of 1x5 mg (857505P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857505P-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857505P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3