Documenti fondamentali
100500C
Avanti
E. coli Extract Total
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
E. coli Total Lipid Extract
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 2 × 20 mL (100500C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100500C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100500C-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
25 mg/mL (100500C-100mg)
25 mg/mL (100500C-1g)
25 mg/mL (100500C-500mg)
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This product is an extract of E. coli B (ATCC 11303) grown in Kornberg Minimal media at 37°C and taken at 3/4 log growth phase. Total E. coli lipid extract is a chloroform:methanol extract of the respective tissue. This extract is partitioned against deionized water and the chloroform phase is concentrated.
Applicazioni
E. coli Extract Total is suitable:
  • for solubilization of His6-tagged wtABCG2 and its steroid-binding element (SBE) mutant variants
  • to prepare E. coli liposomes for liposomal content release assay
  • for the determination of the phospholipid types bound to purified AdiC in DDM (n-dodecyl-β-D-maltopyranoside) and OM (n-octyl-β-D-maltopyranoside)
E. coli extract total has been used for the preparation of liposomes. It has also been used to characterize the ternary complexes obtained after purification of membrane proteins in different detergents.
E. coli Extract Total has been used:
  • in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs)
  • as a reference standard in electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS)
  • in the reconstitution of ATP-binding cassette (ABC) transporter for electron paramagnetic resonance spectroscopy studies
Azioni biochim/fisiol
The E.coli lipid extract contains phosphatidylethanolamine, phosphatidylglycerol and cardiolipin. The E. coli lipid extract serves as a standard for profiling phospholipids, aids in the identification and taxonomic grouping of any bacterial sample. It is also used for preparing supported lipid bilayers.
Confezionamento
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (100500C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (100500C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (100500C-500mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Variation of the Detergent-Binding Capacity and Phospholipid Content of Membrane Proteins When Purified in Different Detergents
Ilgu H, et al.
Biophysical Journal, 106, 1660-1670 (2014)
Regulation of the Function of the Human ABCG2 Multidrug Transporter by Cholesterol and Bile Acids: Effects of Mutations in Potential Substrate and Steroid Binding Sites
Telbisz A, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 42(4), 575?585-575?585 (2014)
GhoT of the GhoT/GhoS toxin/antitoxin system damages lipid membranes by forming transient pores
Kim JS, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 467-472 (2018)
In vitro systems for Atg8 lipidation
Zens B, et al.
Methods, 75, 37-43 (2015)
Effects of lipid environment on the conformational changes of an ABC importer
Rice AJ, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 8(4), 327-333 (2014)