Documenti fondamentali
PHL83241
Glucoberteroin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-(Methylthio)pentylglucosinolate potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24KNO9S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.62
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCCSC)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C13H25NO9S3.K/c1-24-6-4-2-3-5-9(14-23-26(19,20)21)25-13-12(18)11(17)10(16)8(7-15)22-13;/h5,8,10-18H,2-4,6-7H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1/t8-,10-,11+,12-,13+;/m1./s1
HICHSISOWFHVMN-BTMYCHPCSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)