Documenti fondamentali
PHL82522
5,7-Dihydroxy 3,3′,4′,5′,6,8-hexamethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5,7-Dihydroxy-3,6,8-trimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(c(c3)OC)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2OC)O)OC)O
InChI
1S/C21H22O10/c1-25-10-7-9(8-11(26-2)17(10)27-3)16-20(29-5)14(23)12-13(22)19(28-4)15(24)21(30-6)18(12)31-16/h7-8,22,24H,1-6H3
QXRNWRWFNALYGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)