P2939025
Prilocaine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(RS)-N-(Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
prilocaine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
AQVLBLGVVXVVHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)