NISTRM8786
Filter blank for RM 8785
NIST® RM 8786
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Organic Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Organic Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8786 | 4061834197089 |