NIST2583
Trace elements in indoor dust
NIST® SRM® 2583
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 8 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)