Documenti fondamentali
NIST8461
Human Liver for Proteomics
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Confezionamento
pkg of 0.5 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
clinical research
Formato
matrix material
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)