Documenti fondamentali
NIST2828
Knoop microhardness of steel
NIST® SRM® 2828
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of each
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary standard in calibrating Knoop-type microhardness testers and is certified for mean Knoop hardness values at a load of 4.90 N (0.500 kgf). A unit of SRM 2828 consists of a steel block, approximately 3.2 cm in diameter and 1 cm in height. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2828_cert
SRM 2828_SDS
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)