NIST2778
Mercury in Crude Oil
NIST®SRM®
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
oil
Confezionamento
pkg of 50 g (5 x 10 mL)
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
petroleum
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 2778_cert
SRM 2778_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of mercury in the oil matrix in SRM 2778.
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per kilogram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
Altre note
Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)