Documenti fondamentali
NIST1985
Thermal Spray Powder - Particle Size Distribution Tungsten Carbide/Cobalt (Spheroidal)
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 14 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
diffraction/scattering: suitable
electron microscopy: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the calibration of equipment used to measure particle size distributions (PSD) in the 18μm to 55μm range. SRM 1985 consists of a single bottle containing approximately 14 g of tungsten carbide/cobalt powder.
SRM 1985_cert
SRM 1985_SDS
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)