Documenti fondamentali
705195
Sigma-Aldrich
1-Methylxanthine-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C2H615N3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
≥300 °C
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15nH]cn[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,10+1
MVOYJPOZRLFTCP-UDDVCBLJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)