Key Documents
1.01518
Supelco
Nitric acid
60%, Ultrapur
Sinonimo/i:
Acido nitrico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NB.21
product name
Acido nitrico al 60%, Ultrapur
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Saggio
60%
Forma fisica
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
120 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-22 °C
Densità
1.37 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido nitrico for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.01832
Acido nitrico
Acido nitrico 0.1&#160;M HNO3 in water (0.1N), eluent concentrate for IC
Supelco
16355
Acido nitrico
Acido nitrico puriss. p.a., 65.0-67.0%
Sigma-Aldrich
84378
Acido nitrico
Articoli
Ensure the safety of cannabis and hemp products by testing for heavy metal contamination using ICP-MS and state specific reference material mixes