NIST1003C
Glass beads - particle size distribution
NIST® SRM® 1003c
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 28 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
glass & ceramic
Descrizione generale
SRM 1003C_cert
SRM 1003C_SDS
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)