G8893
Glass beads, unwashed
≤106 μm (140-finer U.S. sieve)
Sinonimo/i:
Glass Beads
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Dimensione particelle
≤106 μm (140-finer U.S. sieve)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Daniel R Leadbeater et al.
Microbiome, 9(1), 48-48 (2021-02-19)
Salt marshes are major natural repositories of sequestered organic carbon with high burial rates of organic matter, produced by highly productive native flora. Accumulated carbon predominantly exists as lignocellulose which is metabolised by communities of functionally diverse microbes. However, the