N5625
Naphthol AS phosphate
>99% purity (TLC), powder
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-2-naphthanilide phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Naphthol AS phosphate, >99% (TLC), histochemical substrate
Livello qualitativo
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OP(O)(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22)
KVIYXIWBXOQZDN-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?