N5602
1-Naphthyl phosphate
99%
Sinonimo/i:
α-Naphthol phosphate, α-Naphthyl acid phosphate, α-Naphthyl phosphate, 1-Naphthyl dihydrogen phosphate, 1-Naphthyl phosphate (7CI), Naphthol 1-phosphate, Naphthyl dihydrogen phosphate, Phosphoric acid α-naphthyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3