M9179
N-metil-D-glucamina
99.0-100.5% dry basis, meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
1-desossi-1-(metilamino)-D-glucitolo, Meglumina
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
99.0-100.5% dry basis
Stato
powder
Temp. autoaccensione
~662 °F
Colore
off-white
Punto di fusione
129-131.5 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Applicazioni
- Pentavalent Antimony Associated with G-CSF in the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis Caused by Leishmania (Viannia) braziliensis: Investigates the use of meglumine in conjunction with G-CSF, showing potential for enhanced treatment outcomes (Suprien et al., 2024).
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?