M7554
Magnesium D-gluconate hydrate
98.0-102% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
D-Gluconic acid hemimagnesium salt, D-Gluconic acid magnesium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
98.0-102% anhydrous basis
Stato
solid
Impurezze
3.0-12.0% water (Karl Fischer)
Colore
white
Intervallo di pH utile
6.0 - 7.8
Punto di fusione
169.67 - 171.93 °C ((337.41 - 341.47 °F ))
Solubilità
9.6 g/L at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?