LIGHTOX23
LightOx™23
≥95% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(CCC(c2c1ccc(c2)c3ccc(cc3)C(=O)O)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C21H25NO2/c1-14(2)22-12-11-21(3,4)18-13-17(9-10-19(18)22)15-5-7-16(8-6-15)20(23)24/h5-10,13-14H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.