Documenti fondamentali
880175P
Avanti
C16 Ceramide-suc-PEG2K-maleimide
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-palmitoyl-sphingosine-{1-[succinyl(polyethylene glycol)2000]-N-maleimide}
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C135H258N4O52
Peso molecolare:
2769.49
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99 (TLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
polymerizable lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Targeted drug delivery
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3