L0129000
Lactitol monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-Lactitol monohydrate, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lactitol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)