I3132
Indoprofen
analytical standard
Sinonimo/i:
α-Methyl-p-(1-oxo-2-isoindolinyl)benzeneacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21)
RJMIEHBSYVWVIN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Applicazioni
Indoprofen may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples and pharmaceutical formulations using different chromatography techniques.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)