I0329010
Iopamidol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Amino-N,N′-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, N,N′-Bis(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiodoisophthalamide, N,N′-Bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-5-amino-2,4,6-triiodoisophthalamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
iopamidol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)