H8901
1-eptano solfonato di sodio
BioXtra
Sinonimo/i:
Acido 1-eptanosolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
PM
202.25 g/mol
Impurezze
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Solubilità
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): <0.05%
Cationi in tracce
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?