G6639
Guanidina tiocianato
≥97% (titration)
Sinonimo/i:
Rhodanide di guanidinio, Tiocianato di guanidinio
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (titration)
Stato
powder or crystals
tecniche
RNA extraction: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Solubilità
water: 4 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤2.5%
Stringa SMILE
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as a denaturing agent to study its effects on surface activity of globular protein
- for the extraction of total RNA from primary hepatocytes
- as a component of the incubating buffer for extraction of DNA from human bone
- as a component of the guanidine thiocyanate (GITC) lysis buffer for extraction of elephant shark DNA
- as a component of lysis solution for extraction of RNA from rat pancreatic tissues
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?