Documenti fondamentali
50983
Sigma-Aldrich
Guanidina tiocianato
BioUltra, for molecular biology, ~6 M in H2O
Sinonimo/i:
Guanidina isotiocianato, Isotiocianato di guanidinio, Rhodanide di guanidinio, Tiocianato di guanidinio
About This Item
Formula condensata:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.16
Beilstein:
3563461
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Concentrazione
~6 M in H2O
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.474-1.483
pH
4.5-7.0 (25 °C)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Assorbimento
cut-off at 280 nm
Stringa SMILE
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il tiocianato di guanidinio è un agente caotropico che agisce come denaturante forte di proteine. Viene utilizzato diffusamente nei protocolli di isolamento dell′RNA. Il tiocianato di guanidinio è in grado di inattivare in maniera irreversibile le Dnasi e le Rnasi e le membrane cellulari Promuove la solubilizzazione delle proteine interagendo con le loro strutture secondarie. Inoltre, il tiocianato di guanidinio separa le nucleoproteine dagli acidi nucleici e favorisce la digestione delle proteine per mezzo di proteasi. Aumenta l′attività della proteinasi K, facendone così la proteasi d′elezione.
Applicazioni
Soluzioni di tiocianato di guanidinio sono state usate per estrarre:
  • RNA plasmatico da pazienti infetti da virus dell′immunodeficienza umana (HIV) e da pazienti di controllo
  • l′RNA totale da tessuti raccolti (germogli, fiori, frutti e semi)
  • RNA da una linea cellulare da teratocarcinoma (Tera-1) in analisi con reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR)
Avvertenza
il prodotto eventualmente cristallizzato può essere nuovamente disciolto riscaldandolo leggermente a 40-50 °C.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Yonglin Wang et al.
BMC genomics, 17(1), 771-771 (2016-10-08)
The parasitic flowering plant dwarf mistletoe (Arceuthobium spp., Viscaceae) is one of the most destructive forest pests, posing a major threat to numerous conifer species worldwide. Arceuthobium sichuanense (spruce dwarf mistletoe, SDM) infects Qinghai spruce (Picea crassifolia) and causes severe
Neeru Bhardwaj et al.
Journal of virology, 88(19), 11108-11120 (2014-07-25)
Recent studies suggest that human endogenous retrovirus group K (HERV-K) provirus expression plays a role in the pathogenesis of HIV-1 infection. In particular, RNA from the HML-2 subgroup of HERV-K proviruses has been reported to be highly expressed at the
Neeru Bhardwaj et al.
Viruses, 7(3), 939-968 (2015-03-10)
Human endogenous retrovirus (HERV-K (HML-2)) proviruses are among the few endogenous retroviral elements in the human genome that retain coding sequence. HML-2 expression has been widely associated with human disease states, including different types of cancers as well as with
Morteza Aliodoust et al.
Lasers in medical science, 29(4), 1495-1503 (2014-03-14)
Tendon healing is impaired in individuals diagnosed with diabetes mellitus (DM). According to research, there is considerable improvement in the healing of surgically tenotomized Achilles tendons following low-level laser therapy (LLLT) in non-diabetic, healthy animals. This study uses light microscopic
Reiko Nakao et al.
Chronobiology international, 32(4), 486-496 (2015-03-24)
The central circadian clock in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus synchronizes peripheral clocks through neural and humoral signals in most mammalian tissues. Here, we analyzed the effects of unilateral sciatic denervation on the expression of circadian clock- and clock-controlled