Documenti
61739
Sigma-Aldrich
N-lauroil-sarcosina
purum p.a., ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-dodecanoil-N-metil-glicina, Sarcosil L
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.40
Beilstein:
1792084
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Grado
purum p.a.
Saggio
≥98.0% (GC)
PM
271.40 g/mol
tecniche
protein quantification: suitable
Impurezze
≤0.2% water
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
45-50 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤70 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H29NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19)
BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La N-lauroilsarcosina (N-dodecanoil-N-metilglicina, Sarcosil L, LS) è un tensioattivo anionico. È stata studiata la sua azione microbicida nei confronti dell′infezione intravaginale da herpes simplex di tipo 2 (HSV-2) in un modello murino.
Applicazioni
Dal momento che aumenta la fluidità della struttura lipidica dello strato corneo della cute, la N-lauroilsarcosina può essere usata come potenziante della permeazione nelle formulazioni di rilascio transdermico di farmaci
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yeu-Chun Kim et al.
International journal of pharmaceutics, 352(1-2), 129-138 (2007-12-15)
To develop formulations for transdermal drug delivery, this study tested the hypothesis that the anionic surfactant, N-lauroylsarcosine (NLS), and ethanol synergistically increase skin permeability by increasing the fluidity of stratum corneum lipid structure. Skin permeability experiments showed that transdermal delivery
Kunie Ando et al.
The American journal of pathology, 178(2), 803-816 (2011-02-02)
Many models of human tauopathies have been generated in mice by expression of a human mutant tau with maintained expression of mouse endogenous tau. Because murine tau might interfere with the toxic effects of human mutant tau, we generated a
Yoshiaki Furukawa et al.
The Journal of biological chemistry, 286(21), 18664-18672 (2011-04-02)
The transactivation response element (TAR) DNA-binding protein-43 (TDP-43) is a nuclear protein that normally regulates transcription and splicing. Abnormal accumulation of insoluble inclusions containing TDP-43 has been recently reported in the affected tissues of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients. Here
S Roy et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 45(6), 1671-1681 (2001-05-17)
The microbicidal efficacies of two anionic surfactants, sodium lauryl sulfate (SLS) and n-lauroylsarcosine (LS), were evaluated in cultured cells and in a murine model of herpes simplex type 2 (HSV-2) intravaginal infection. In vitro studies showed that SLS and LS
Jian Sun et al.
Nucleic acids research, 43(14), 6827-6846 (2015-07-04)
The transcription factor Pax6 is comprised of the paired domain (PD) and homeodomain (HD). In the developing forebrain, Pax6 is expressed in ventricular zone precursor cells and in specific subpopulations of neurons; absence of Pax6 results in disrupted cell proliferation