Documenti fondamentali
G4028
Supelco
Ginkgolide A from Ginkgo biloba leaves
analytical standard, ≥90% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥90% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC34[C@@]5([H])C[C@@H](C(C)(C)C)C36[C@@H](O)C(=O)O[C@@]6([H])OC4(C(=O)O5)[C@@]1(O)[C@H](C)C(=O)O2
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17?,18?,19-,20?/m1/s1
FPUXKXIZEIDQKW-ZJZLDMJOSA-N
Descrizione generale
Ginkgolide A is a diterpene lactone, which can be extracted from the leaves of Ginkgo biloba tree.
Applicazioni
Ginkgolide A may be used as a standard in the quantitative determination of ginkgolide A, extracted from Ginkgo biloba leaves using reverse phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Azioni biochim/fisiol
Constituent of Ginkgo biloba extracts. Antioxidant.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
05485001
Ginkgo biloba extract
Digoxin analytical standard
Supelco
D6003
Digoxin
Supercritical fluids extraction of Ginkgo ginkgolides and flavonoids
Chiu L K, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 24(1), 77-87 (2002)
Determination of ginkgolides and bilobalide in Ginkgo biloba leaves and phytopharmaceuticals
Beek V A T, et al.
Journal of Chromatography A, 543, 375-387 (1991)
Progress in Drug Research 56 (2012)