Documenti fondamentali
51863
Supelco
Ginkgolide A
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2CC34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)C36[C@@H](O)C(=O)O[C@H]6OC4(C(=O)O5)[C@@]12O
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17?,18?,19-,20?/m1/s1
FPUXKXIZEIDQKW-ZJZLDMJOSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
BCTC ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0355
BCTC
vibrant-m
05485001
Ginkgo biloba extract
vibrant-m
NIST3247
Ginkgo biloba extract
Kaempferol ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
60010
Kaempferol
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol