F8798
Folic acid
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
97.0-102.0% dry basis
Stato
solid
Colore
yellow
Punto di fusione
>285 °C
applicazioni
cell analysis
pharmaceutical (small molecule)
Gruppo funzionale
amide
amine
carboxylic acid
Stringa SMILE
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Importance and uses of folic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures