F0048005
Fenofibrate impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Chloro-4′-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fenofibrate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. eboll.
257 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
175-178 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
RUETVLNXAGWCDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)