ERMBF426C
Soya 305423 GMO standard ERM-BF426
ERM®, certified reference material, level 2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Composizione
Soya 305423, 1%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
ERMBF426C
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3