Documenti fondamentali
ERMAE701
Calcium 41Ca / 40Ca (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Purezza isotopica
 40Ca
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
ERMAE701
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1