Documenti fondamentali
8.18054
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine selenide
for synthesis
Sinonimo/i:
Triphenylphosphine selenide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3PSe
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
223-406-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
186-189 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Se-][P+](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15PSe/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
ZFVJLNKVUKIPPI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 186 - 189 °C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3