Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
E1769
Sigma-Aldrich
N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimide
BioXtra
Sinonimo/i:
N-etil-N′-(3-dimetilaminopropil)carbodiimide, EDAC, EDC, WSC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.70
Beilstein:
5764110
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome del prodotto
N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimide, BioXtra
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Stato
powder
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
110-115 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride has been used:
  • for post-fixation and crosslinking of small ribonucleic acid (RNAs) species from formalin fixed paraffin embedded (FFPE) tissues, for fluorescent in situ hybridisation (FISH) and immunofluorescence (IF) signals
  • for cross-linking of nanofiber matrices with mouse lung extract
  • for activation of substrate XNA oligonucleotides
Azioni biochim/fisiol
Reagente di condensazione idrosolubile. EDACI è utilizzato di solito come agente di attivazione del carbossile per il legame delle ammidi con le ammine primarie. Inoltre, reagisce con i gruppi fosfato. EDACI è stato usato nella sintesi di peptidi; per la formazione di legami crociati tra proteine e acidi nucleici e nella preparazione di immunoconiugati. Di solito, EDACI è utilizzato nell′intervallo di pH 4,0-6,0 senza tamponi. In particolare, si devono evitare i tamponi ammina e carbossilato.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Stomach,large intestine,lymph node
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organ-derived coatings on electrospun nanofibers as ex vivo microenvironments
Fischer SN, et al.
Biomaterials, 32(2), 538-546 (2011)
Chien-Chen Lin et al.
Biomaterials, 31(32), 8445-8453 (2010-08-17)
Monoclonal antibodies (mAbs) have been proven useful in research and clinical applications. However, the generation of mAbs by conventional hybridoma technology is time-, cost- and labor-consuming. Here we developed a simplified procedure for efficient generation and selection of antibody-producing hybridomas
Directed evolution of artificial enzymes (XNAzymes) from diverse repertoires of synthetic genetic polymers
Taylor AI and Holliger P
Nature Protocols, 10(10), 1625-1625 (2015)
Henry H Lee et al.
Nature communications, 10(1), 2383-2383 (2019-06-05)
DNA is an emerging medium for digital data and its adoption can be accelerated by synthesis processes specialized for storage applications. Here, we describe a de novo enzymatic synthesis strategy designed for data storage which harnesses the template-independent polymerase terminal
Amrita D Chaudhuri et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 7, 160-160 (2013-09-26)
Identification of the cell type of origin for normal or aberrant gene expression is critical for many studies, and poses a significant problem for some regulatory RNAs such as microRNAs. MicroRNAs are small non-coding RNAs that regulate cellular function by
Articoli
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.