D7766
1,5-Diphenylcarbazide
reagent grade
Sinonimo/i:
1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
170-175 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydrazide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Quantification of palladium and platinum by spectrophotometry.
- As a mediator for the functionalization of carbon paste electrodes employed in the estimation of Hg(II) ions by differential pulse voltammetry.
- Alteration of gold nanoparticles (AuNPs), employed for the detection of chromium (VI) ions via colorimetry.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?