CRM39725
S-Kinoprene
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
S-Kinoprene, 2-Propyn-1-yl (2E,4E,7S)-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)