BP999
Indapamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzamido)-2-methylindoline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
indapamide
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC12A3(6559)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Lact. - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)