BP723
Levomepromazine maleate
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levomepromazine
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Stringa SMILE
S1c2c(cc(cc2)OC)N(c3c1cccc3)C[C@@H](CN(C)C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m1./s1
IFLZPECPTYCEBR-VIEYUMQNSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)