BP651
Nimodipine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nimodipine
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , NR3C2(4306)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)