BP572
Deltamedrane
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(6α,11β)-11,17-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methylprednisolone
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)C(C3)C)C)C(C2)O)CC1)C)C(=O)C
InChI
1S/C22H30O4/c1-12-9-15-16-6-8-22(26,13(2)23)21(16,4)11-18(25)19(15)20(3)7-5-14(24)10-17(12)20/h5,7,10,12,15-16,18-19,25-26H,6,8-9,11H2,1-4H3
UWMKPWKZGHRUQC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)