BP035
1-Phenyl-3-pyrrolidinopropan-1-one hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
procyclidine
Forma fisica
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H17NO.ClH/c15-13(12-6-2-1-3-7-12)8-11-14-9-4-5-10-14;/h1-3,6-7H,4-5,8-11H2;1H
AACQWMDCFMYTSE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)