BM8
Viscosity Bath Media
Silicone Fluid 5 cSt at 25 °C for use 20 to 60 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)