Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Viscosity Bath Media
Products
Produttore
Formato
Applicazione
Tipo di materiale di riferimento
Filtra i prodotti
Showing 1-6 of 6
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
BM2
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 80 to 120 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
BM5
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 26 cSt at 25 °C for use 120 to 150 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
BM1
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 40 to 80 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
BM8
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 5 cSt at 25 °C for use 20 to 60 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
BM6
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 20 cSt at 25 °C for use 90 to 135 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
BM7
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 10 cSt at 25 °C for use 50 to 100 °C