Documenti fondamentali
BM1
Viscosity Bath Media
White Oil for use 40 to 80 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Tobias Kroon et al.
Molecular metabolism, 36, 100964-100964 (2020-04-06)
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are key transcription factors that regulate adipose development and function, and the conversion of white into brown-like adipocytes. Here we investigated whether PPARα and PPARγ activation synergize to induce the browning of white fat. A selection