BCR677
Sewage sludge (content in PCDDs, PCDFs)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Risultati analitici
For more information please see:
BCR677
BCR677
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)