Key Documents
CRM031
Supelco
Trace Metals - Sewage Sludge 3
pkg of 40 g (dry)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 40 g (dry)
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM031-040
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analita
Descrizione
    Aluminum
    Antimony
    Arsenic
    Barium
    Beryllium
    Boron
    Cadmium
    Calcium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Iron
    Lead
    Magnesium
    Manganese
    Mercury
    Molybdenum
    Nickel
    Potassium
    Selenium
    Silver
    Sodium
    Strontium
    Thallium
    Tin
    Vanadium
    Zinc
    Vedi tutto (27)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)