BCR296
2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl (IUPAC No. 138)
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(11(17)12(7)18)6-3-9(15)10(16)4-8(6)14/h1-4H
RPUMZMSNLZHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR296
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)