Documenti fondamentali
BCR365
PCB standard solution
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
multi-component solution
Componenti
contains PCB 8, PCB 20, PCB 28, PCB 35, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180
Risultati analitici
For more information please see:
BCR365
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)